missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin C Protein

A cDNA sequence encoding the Cyclophilin C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11580-1mg

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15937708

  • 7875.00€ / 1mg
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

5480
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASFRKRGPSVTA KVFFDVRIGD KDVGRIVIGL FGKVVPKTVE NFVALATGEK GYGYKGSKFH RVIKDFMIQG GDITTGDGTG GVSIYGETFP DENFKLKHYG IGWVSMANAG PDTNGSQFFI TLTKPTWLDG KHVVFGKVID GMTVVHSIEL QATDGHDRPL TNCSIINSGK IDVKTPFVVE IADW
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Cyclophilin C Protein
Research Use Only
PPIC
Human
His
Cyclophilin-C was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali