Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001243222.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3856 |
Nome | Cytokeratin 8 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16012180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16032180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16022180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16052180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062180
|
enQuireBio™
QP6284-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001243222.1 | |
Cytokeratin 8 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3856 | |
Research Use Only | |
KRT8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SIRVTQKSYK VSTSGPRAFS SRSYTSGPGS RISSSSFSRV GSSNFRGGLG GGYGGASGMG GITAVTVNQS LLSPLVLEVD PNIQAVRTQE KEQIKTLNNK FASFIDKVRF LEQQNKMLET KWSLLQQQKT ARSNMDNMFE SYINNLRRQL ETLGQEKLKL EAELGNMQGL VEDFKNKYED EINKRTEMEN EFVLIKKDVD EAYMNKVELE SRLEGLTDEI NFLRQLYEEE IRELQSQISD TSVVLSMDNS RSLDMDSIIA EVKAQYEDIA NRSRAEAESM YQIKYEELQS LAGKHGDDLR RTKTEISEMN RNISRLQAEI EGLKGQRASL EAAIADAEQR GELAIKDANA KLSELEAALQ RAKQDMARQL REYQELMNVK LALDIEIATY RKLLEGEESR LESGMQNMSI HTKTTSGYAG GLSSAYGGLT SPGLSYSLGS SFGSGAGSSS FSRTSSSRAV VVKKIETRDG KLVSESSDVL PK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |