Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytoplasmic envelopment protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytoplasmic envelopment protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Specifica
Nome | Cytoplasmic envelopment protein 1 |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | UL99 |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16067211
|
enQuireBio™
QP8931-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16007221
|
enQuireBio™
QP8931-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16057211
|
enQuireBio™
QP8931-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16087211
|
enQuireBio™
QP8931-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16097211
|
enQuireBio™
QP8931-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16077211
|
enQuireBio™
QP8931-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Cytoplasmic envelopment protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
UL99 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GAELCKRICC EFGTTPGEPL KDALGRQVSL RSYDNIPPTS SSDEGEDDDD GEDDDNEERQ QKLRLCGSGC GGNDSSSGSH REATHDGSKK NAVRSTFRED KAPKPSKQSK KKKKPSKHHH HQQSSIMQET DDLDEEDTSI YLSPPPVPPV QVVAKRLPRP DTPRTPRQKK ISQRPPTPGT KKPAASLPF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |