Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human D-glucuronyl C5-epimerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) D-glucuronyl C5-epimerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2360.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001311022.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 26035 |
Nome | D-glucuronyl C5-epimerase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15929869
|
enQuireBio™
QP6087-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949869
|
enQuireBio™
QP6087-EC-1MG |
1 mg |
2360.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939869
|
enQuireBio™
QP6087-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959869
|
enQuireBio™
QP6087-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15969869
|
enQuireBio™
QP6087-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15979869
|
enQuireBio™
QP6087-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001311022.1 | |
D-glucuronyl C5-epimerase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
26035 | |
Research Use Only | |
GLCE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NKCSSDKAIQ FPRRSSSGFR VDGFEKRAAA SESNNYMNHV AKQQSEEAFP QEQQKAPPVV GGFNSNVGSK VLGLKYEEID CLINDEHTIK GRREGNEVFL PFTWVEKYFD VYGKVVQYDG YDRFEFSHSY SKVYAQRAPY HPDGVFMSFE GYNVEVRDRV KCISGVEGVP LSTQWGPQGY FYPIQIAQYG LSHYSKNLTE KPPHIEVYET AEDRDKNKPN DWTVPKGCFM ANVADKSRFT NVKQFIAPET SEGVSLQLGN TKDFIISFDL KFLTNGSVSV VLETTEKNQL FTIHYVSNAQ LIAFKERDIY YGIGPRTSWS TVTRDLVTDL RKGVGLSNTK AVKPTKIMPK KVVRLIAKGK GFLDNITIST TAHMAAFFAA SDWLVRNQDE KGGWPIMVTR KLGEGFKSLE PGWYSAMAQG QAISTLVRAY LLTKDHIFLN SALRATAPYK FLSEQHGVKA VFMNKHDWYE EYPTTPSSFV LNGFMYSLIG LYDLKETAGE KLGKEARSLY ERGMESLKAM LPLYDTGSGT IYDLRHFMLG IAPNLARWDY HTTHINQLQL LSTIDESPVF KEFVKRWKSY LKGSRAKHN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |