Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Death effector domain-containing Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Death effector domain-containing protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001034800.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9191 |
Nome | Death effector domain-containing Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15918709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15948709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968709
|
enQuireBio™
QP5923-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001034800.1 | |
Death effector domain-containing Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9191 | |
Research Use Only | |
DEDD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGLKRRASQ VWPEEHGEQE HGLYSLHRMF DIVGTHLTHR DVRVLSFLFV DVIDDHERGL IRNGRDFLLA LERQGRCDES NFRQVLQLLR IITRHDLLPY VTLKRRRAVC PDLVDKYLEE TSIRYVTPRA LSDPEPRPPQ PSKTVPPHYP VVCCPTSGPQ MCSKRPARGR ATLGSQRKRR KSVTPDPKEK QTCDIRLRVR AEYCQHETAL QGNVFSNKQD PLERQFERFN QANTILKSRD LGSIICDIKF SELTYLDAFW RDYINGSLLE ALKGVFITDS LKQAVGHEAI KLLVNVDEED YELGRQKLLR NLMLQALP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |