Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dihydropyrimidinase-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dihydropyrimidinase-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001184222.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1808 |
Nome | Dihydropyrimidinase-related protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16088651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068651
|
enQuireBio™
QP9750-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001184222.1 | |
Dihydropyrimidinase-related protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1808 | |
Research Use Only | |
DPYSL2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSYQGKKNIP RITSDRLLIK GGKIVNDDQS FYADIYMEDG LIKQIGENLI VPGGVKTIEA HSRMVIPGGI DVHTRFQMPD QGMTSADDFF QGTKAALAGG TTMIIDHVVP EPGTSLLAAF DQWREWADSK SCCDYSLHVD ISEWHKGIQE EMEALVKDHG VNSFLVYMAF KDRFQLTDCQ IYEVLSVIRD IGAIAQVHAE NGDIIAEEQQ RILDLGITGP EGHVLSRPEE VEAEAVNRAI TIANQTNCPL YITKVMSKSS AEVIAQARKK GTVVYGEPIT ASLGTDGSHY WSKNWAKAAA FVTSPPLSPD PTTPDFLNSL LSCGDLQVTG SAHCTFNTAQ KAVGKDNFTL IPEGTNGTEE RMSVIWDKAV VTGKMDENQF VAVTSTNAAK VFNLYPRKGR IAVGSDADLV IWDPDSVKTI SAKTHNSSLE YNIFEGMECR GSPLVVISQG KIVLEDGTLH VTEGSGRYIP RKPFPDFVYK RIKARSRLAE LRGVPRGLYD GPVCEVSVTP KTVTPASSAK TSPAKQQAPP VRNLHQSGFS LSGAQIDDNI PRRTTQRIVA PPGGRANITS LG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |