Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA polymerase processivity factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA polymerase processivity factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Specifica
Nome | DNA polymerase processivity factor Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | U27 |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100µg |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16088511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068511
|
enQuireBio™
QP9615-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
DNA polymerase processivity factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
U27 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FFFFKAHKAR VGARTSFLTE MERGSRDHHR DHRDHREHRE TREPPTLAFH MKSWKTINKS LKAFAKLLKE NATVTFTPQP SIIIQSAKNH LVQKLTIQAE CLFLSDTDRF LTKTINNHIP LFESFMNIIS NPEVTKMYIQ HDSDLYTRVL VTASDTCTQA SVPCVHGQEV VRDTGRSPLR IDLDHSTVSD VLKWLSPVTK TKRSGKSDAL MAHIIVQVNP PTIKFVTEMN ELEFSNSNKV IFYDVKNMRF NLSAKNLQQA LSMCAVIKTS CSLRTVAAKD CKLILTSKST LLTVEAFLTQ EQLKEESRFE RMGKQDDGKG DRSHKNEDGS ALASKQEMQY EITNYMVPAK NGTAGSSLFN EKEDSESDDS MHFDYSSNPN PKRQRCVV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |