Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynein light chain 1, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8357-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16094201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001032583.1
Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
Research Use Only
DYNLL1
Recombinant Protein
E. coli
MCDRKAVIKN ADMSEEMQQD SVECATQALE KYNIEKDIAA HIKKEFDKKY NPTWHCIVGR NFGSYVTHET KHFIYFYLGQ VAILLFKSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8655
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol