Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF2B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF2B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7612-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16009780
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001405.1
EIF2B1 Protein
Research Use Only
EIF2B1
Recombinant Protein
E. coli
MDDKELIEYF KSQMKEDPDM ASAVAAIRTL LEFLKRDKGE TIQGLRANLT SAIETLCGVD SSVAVSSGGE LFLRFISLAS LEYSDYSKCK KIMIERGELF LRRISLSRNK IADLCHTFIK DGATILTHAY SRVVLRVLEA AVAAKKRFSV YVTESQPDLS GKKMAKALCH LNVPVTVVLD AAVGYIMEKA DLVIVGAEGV VENGGIINKI GTNQMAVCAK AQNKPFYVVA ESFKFVRLFP LNQQDVPDKF KYKADTLKVA QTGQDLKEEH PWVDYTAPSL ITLLFTDLGV LTPSAVSDEL IKLYL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1967
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol