Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endostatin Protein
A cDNA sequence encoding the Endostatin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1500.00€
Specifica
Nome | Endostatin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The activity was found to be 16,000IU/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15944338
|
enQuireBio™
QP10588-20UG |
20 μg |
137.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15924338
|
enQuireBio™
QP10588-100UG |
100 μg |
212.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934338
|
enQuireBio™
QP10588-1MG |
1 mg |
1500.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Endostatin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The recombinant Human Endostatin is formulated with 30mM Sodium acetate buffer and Mannitol, pH 5.5. |
Research Use Only | |
The activity was found to be 16,000IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |