Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ephrin-A1 / EFNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5963-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15938969
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_004419.2
Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
Research Use Only
EFNA1
Recombinant Protein
E. coli
DRHTVFWNSS NPKFRNEDYT IHVQLNDYVD IICPHYEDHS VADAAMEQYI LYLVEHEEYQ LCQPQSKDQV RWQCNRPSAK HGPEKLSEKF QRFTPFTLGK EFKEGHSYYY ISKPIHQHED RCLRLKVTVS GKITHSPQAH DNPQEKRLAA DDPEVRVLHS IGHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1942
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol