Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETFDH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ETFDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001268666.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2110 |
Nome | ETFDH Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16049420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16069420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16059420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16089420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16099420
|
enQuireBio™
QP7564-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001268666.1 | |
ETFDH Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2110 | |
Research Use Only | |
ETFDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSTSTVPRIT THYTIYPRDK DKRWEGVNME RFAEEADVVI VGAGPAGLSA AVRLKQLAVA HEKDIRVCLV EKAAQIGAHT LSGACLDPGA FKELFPDWKE KGAPLNTPVT EDRFGILTEK YRIPVPILPG LPMNNHGNYI VRLGHLVSWM GEQAEALGVE VYPGYAAAEV LFHDDGSVKG IATNDVGIQK DGAPKATFER GLELHAKVTI FAEGCHGHLA KQLYKKFDLR ANCEPQTYGI GLKELWVIDE KNWKPGRVDH TVGWPLDRHT YGGSFLYHLN EGEPLVALGL VVGLDYQNPY LSPFREFQRW KHHPSIRPTL EGGKRIAYGA RALNEGGFQS IPKLTFPGGL LIGCSPGFMN VPKIKGTHTA MKSGILAAES IFNQLTSENL QSKTIGLHVT EYEDNLKNSW VWKELYSVRN IRPSCHGVLG VYGGMIYTGI FYWILRGMEP WTLKHKGSDF ERLKPAKDCT PIEYPKPDGQ ISFDLLSSVA LSGTNHEHDQ PAHLTLRDDS IPVNRNLSIY DGPEQRFCPA GVYEFVPVEQ GDGFRLQINA QNCVHCKTCD IKDPSQNINW VVPEGGGGPA YNGM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |