Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM96B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FAM96B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8299-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16023871
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_057146.1
FAM96B Protein
Research Use Only
FAM96B
Recombinant Protein
E. coli
VGGGGVGGGL LENANPLIYQ RSGERPVTAG EEDEQVPDSI DAREIFDLIR SINDPEHPLT LEELNVVEQV RVQVSDPEST VAVAFTPTIP HCSMATLIGL SIKVKLLRSL PQRFKMDVHI TPGTHASEHA VNKQLADKER VAAALENTHL LEVVNQCLSA RS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51647
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol