missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Fructose-bisphosphate aldolase A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fructose-bisphosphate aldolase A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8303-ec-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16043891

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_000025.1
Fructose-bisphosphate aldolase A Protein
Research Use Only
ALDOA
Recombinant Protein
E. coli
PYQYPALTPE QKKELSDIAH RIVAPGKGIL AADESTGSIA KRLQSIGTEN TEENRRFYRQ LLLTADDRVN PCIGGVILFH ETLYQKADDG RPFPQVIKSK GGVVGIKVDK GVVPLAGTNG ETTTQGLDGL SERCAQYKKD GADFAKWRCV LKIGEHTPSA LAIMENANVL ARYASICQQN GIVPIVEPEI LPDGDHDLKR CQYVTEKVLA AVYKALSDHH IYLEGTLLKP NMVTPGHACT QKFSHEEIAM ATVTALRRTV PPAVTGITFL SGGQSEEEAS INLNAINKCP LLKPWALTFS YGRALQASAL KAWGGKKENL KAAQEEYVKR ALANSLACQG KYTPSGQAGA AASESLFVSN HAY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
226
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali