Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GABRA4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GABRA4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000800.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2557 |
Nome | GABRA4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15949699
|
enQuireBio™
QP6061-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15969699
|
enQuireBio™
QP6061-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15959699
|
enQuireBio™
QP6061-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15979699
|
enQuireBio™
QP6061-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15989699
|
enQuireBio™
QP6061-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15999699
|
enQuireBio™
QP6061-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000800.2 | |
GABRA4 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2557 | |
Research Use Only | |
GABRA4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QNQKEEKLCT ENFTRILDSL LDGYDNRLRP GFGGPVTEVK TDIYVTSFGP VSDVEMEYTM DVFFRQTWID KRLKYDGPIE ILRLNNMMVT KVWTPDTFFR NGKKSVSHNM TAPNKLFRIM RNGTILYTMR LTISAECPMR LVDFPMDGHA CPLKFGSYAY PKSEMIYTWT KGPEKSVEVP KESSSLVQYD LIGQTVSSET IKSITGEYIV MTVYFHLRRK MGY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |