missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Gasdermin-C Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Gasdermin-C, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8195-ec-1mg

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16083201

  • 3405.00€ / 1mg
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_113603.1
Gasdermin-C Protein
Research Use Only
GSDMC
Recombinant Protein
E. coli
MPSMLERISK NLVKEIGSKD LTPVKYLLSA TKLRQFVILR KKKDSRSSFW EQSDYVPVEF SLNDILEPSS SVLETVVTGP FHFSDIMIQK HKADMGVNVG IEVSVSGEAS VDHGCSLEFQ IVTIPSPNLE DFQKRKLLDP EPSFLKECRR RGDNLYVVTE AVELINNTVL YDSSSVNILG KIALWITYGK GQGQGESLRV KKKALTLQKG MVMAYKRKQL VIKEKAILIS DDDEQRTFQD EYEISEMVGY CAARSEGLLP SFHTISPTLF NASSNDMKLK PELFLTQQFL SGHLPKYEQV HILPVGRIEE PFWQNFKHLQ EEVFQKIKTL AQLSKDVQDV MFYSILAMLR DRGALQDLMN MLELDSSGHL DGPGGAILKK LQQDSNHAWF NPKDPILYLL EAIMVLSDFQ HDLLACSMEK RILLQQQELV RSILEPNFRY PWSIPFTLKP ELLAPLQSEG LAITYGLLEE CGLRMELDNP RSTWDVEAKM PLSALYGTLS LLQQLAEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56169
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali