Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone acetyltransferase KAT5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone acetyltransferase KAT5, was expressed in the hosts and tags indicated.
212.00€ - 1855.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001193762.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 10524 |
Nome | Histone acetyltransferase KAT5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16047111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-200UG |
200 μg |
870.00€
200µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16037111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16087111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16077111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16057111
|
enQuireBio™
QP8905-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001193762.1 | |
Histone acetyltransferase KAT5 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10524 | |
Research Use Only | |
KAT5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EVGEIIEGCR LPVLRRNQDN EDEWPLAEIL SVKDISGRKL FYVHYIDFNK RLDEWVTHER LDLKKIQFPK KEAKTPTKNG LPGSRPGSPE REVPASAQAS GKTLPIPVQI TLRFNLPKER EAIPGGEPDQ PLSSSSCLQP NHRSTKRKVE VVSPATPVPS ETAPASVFPQ NGAARRAVAA QPGRKRKSNC LGTDEDSQDS SDGIPSAPRM TGSLVSDRSH DDIVTRMKNI ECIELGRHRL KPWYFSPYPQ ELTTLPVLYL CEFCLKYGRS LKCLQRHLTK CDLRHPPGNE IYRKGTISFF EIDGRKNKSY SQNLCLLAKC FLDHKTLYYD TDPFLFYVMT EYDCKGFHIV GYFSKEKEST EDYNVACILT LPPYQRRGYG KLLIEFSYEL SKVEGKTGTP EKPLSDLGLL SYRSYWSQTI LEILMGLKSE SGERPQITIN EISEITSIKK EDVISTLQYL NLINYYKGQY ILTLSEDIVD GHERAMLKRL LRIDSKCLHF TPKDWSKRGK W | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |