Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB1-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSPB1-associated protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001307657.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 79663 |
Nome | HSPB1-associated protein 1 |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16041991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16061991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16051991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16071991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001307657.1 | |
HSPB1-associated protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79663 | |
Research Use Only | |
HSPBAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGSEATTP VIVAAGAGGE EGEHVKPFKP EKAKEIIMSL QQPAIFCNMV FDWPARHWNA KYLSQVLHGK QIRFRMGMKS MSTVPQFETT CNYVEATLEE FLTWNCDQSS ISGPFRDYDH SKFWAYADYK YFVSLFEDKT DLFQDVKWSD FGFPGRNGQE STLWIGSLGA HTPCHLDSYG CNLVFQVQGR KRWHLFPPED TPFLYPTRIP YEESSVFSKI NVVNPDLKRF PQFRKAQRHA VTLSPGQVLF VPRHWWHYVE SIDPVTVSIN SWIELEEDHL ARVEEAITRM LVCALKTAEN PQNTRAWLNP TEVEETSHAV NCCYLNAAVS AFFDRCRTSE VVEIQALRTD GEHMKKEELN VCNHMEVGQT GSQNLTTGTD KPEAASPFGP DLVPVAQRSE EPPSERGGIF GSDGKDFVDK DGEHFGKLHC AKRQQIMSNS ENAIEEQIAS NTTTTPQTFI STDDLLDCLV NPQVTRIVAQ LLIQGRSL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |