Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNG / Interferon Gamma Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1665.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000610.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3458 |
Nome | IFNG / Interferon Gamma Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15976019
|
enQuireBio™
QP5378-20UG |
20 μg |
112.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956019
|
enQuireBio™
QP5378-100UG |
100 μg |
263.00€
100µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15986019
|
enQuireBio™
QP5378-250UG |
250 μg |
580.00€
250µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15996019
|
enQuireBio™
QP5378-500UG |
500 μg |
985.00€
500µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966019
|
enQuireBio™
QP5378-1MG |
1 mg |
1665.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_000610.2 | |
IFNG / Interferon Gamma Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1.0 x 10^7 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
3458 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQDPYVKEAE NLKKYFNAGH SDVADNGTLF LGILKNWKEE SDRKIMQSQI VSFYFKLFKN FKDDQSIQKS VETIKEDMNV KFFNSNKKKR DDFEKLTNYS VTDLNVQRKA IHELIQVMAE LSPAAKTGKR KRSQMLFQGR RASQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |