Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inactive phospholipase D5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inactive phospholipase D5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001182740.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 200150 |
Nome | Inactive phospholipase D5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16011361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16031361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16021361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16041361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16051361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001182740.1 | |
Inactive phospholipase D5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
200150 | |
Research Use Only | |
PLD5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGEDEDGLSE KNCQNKCRIA LVENIPEGLN YSENAPFHLS LFQGWMNLLN MAKKSVDIVS SHWDLNHTHP SACQGQRLFE KLLQLTSQNI EIKLVSDVTA DSKVLEALKL KGAEVTYMNM TAYNKGRLQS SFWIVDKQHV YIGSAGLDWQ SLGQMKELGV IFYNCSCLVL DLQRIFALYS SLKFKSRVPQ TWSKRLYGVY DNEKKLQLQL NETKSQAFVS NSPKLFCPKN RSFDIDAIYS VIDDAKQYVY IAVMDYLPIS STSTKRTYWP DLDAKIREAL VLRSVRVRLL LSFWKETDPL TFNFISSLKA ICTEIANCSL KVKFFDLERE NACATKEQKN HTFPRLNRNK YMVTDGAAYI GNFDWVGNDF TQNAGTGLVI NQADVRNNRS IIKQLKDVFE RDWYSPYAKT LQPTKQPNCS SLFKLKPLSN KTATDDTGGK DPRNV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |