Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000875.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3615 |
Nome | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16014181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-100UG |
100 μg |
525.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16034181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16024181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16044181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16054181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16064181
|
enQuireBio™
QP8353-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000875.2 | |
Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3615 | |
Research Use Only | |
IMPD2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LISGGTSYVP DDGLTAQQLF NCGDGLTYND FLILPGYIDF TADQVDLTSA LTKKITLKTP LVSSPMDTVT EAGMAIAMAL TGGIGFIHHN CTPEFQANEV RKVKKYEQGF ITDPVVLSPK DRVRDVFEAK ARHGFCGIPI TDTGRMGSRL VGIISSRDID FLKEEEHDCF LEEIMTKRED LVVAPAGITL KEANEILQRS KKGKLPIVNE DDELVAIIAR TDLKKNRDYP LASKDAKKQL LCGAAIGTHE DDKYRLDLLA QAGVDVVVLD SSQGNSIFQI NMIKYIKDKY PNLQVIGGNV VTAAQAKNLI DAGVDALRVG MGSGSICITQ EVLACGRPQA TAVYKVSEYA RRFGVPVIAD GGIQNVGHIA KALALGASTV MMGSLLAATT EAPGEYFFSD GIRLKKYRGM GSLDAMDKHL SSQNRYFSEA DKIKVAQGVS GAVQDKGSIH KFVPYLIAGI QHSCQDIGAK SLTQVRAMMY SGELKFEKRT SSAQVEGGVH SLHSYEKRLF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |