Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IP-10 / CXCL10 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1011-5 ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15972868
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001556.2
IP-10 / CXCL10 Protein
Research Use Only
CXCL10
Recombinant Protein
E. coli
VPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PASQFCPRVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
3627
5 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human IP-10 / CXCL10 induces Human T cell chemotaxis (significanty different from control at Human IP-10 / CXCL10 concentrations greater than 5 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA