Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kinetochore-associated protein DSN1 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kinetochore-associated protein DSN1 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001138787.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 79980 |
Nome | Kinetochore-associated protein DSN1 homolog Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093051
|
enQuireBio™
QP8173-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013061
|
enQuireBio™
QP8173-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003061
|
enQuireBio™
QP8173-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023061
|
enQuireBio™
QP8173-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033061
|
enQuireBio™
QP8173-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043061
|
enQuireBio™
QP8173-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001138787.1 | |
Kinetochore-associated protein DSN1 homolog Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79980 | |
Research Use Only | |
DSN1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTSVTRSEII DEKGPVMSKT HDHQLESSLS PVEVFAKTSA SLEMNQGVSE ERIHLGSSPK KGGNCDLSHQ ERLQSKSLHL SPQEQSASYQ DRRQSWRRAS MKETNRRKSL HPIHQGITEL SRSISVDLAE SKRLGCLLLS SFQFSIQKLE PFLRDTKGFS LESFRAKASS LSEELKHFAD GLETDGTLQK CFEDSNGKAS DFSLEASVAE MKEYITKFSL ERQTWDQLLL HYQQEAKEIL SRGSTEAKIT EVKVEPMTYL GSSQNEVLNT KPDYQKILQN QSKVFDCMEL VMDELQGSVK QLQAFMDEST QCFQKVSVQL GKRSMQQLDP SPARKLLKLQ LQNPPAIHGS GSGSCQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |