Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LFNG Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LFNG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7905-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16041511
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001035257.1
LFNG Protein
Research Use Only
LFNG
Recombinant Protein
E. coli
MTPGRCCLAA DIQVETFIFT DGEDEALARH TGNVVITNCS AAHSRQALSC KMAVEYDRFI ESGRKWFCHV DDDNYVNLRA LLRLLASYPH TRDVYVGKPS LDRPIQAMER VSENKVRPVH FWFATGGAGF CISRGLALKM SPWASGGHFM NTAERIRLPD DCTIGYIVEA LLGVPLIRSG LFHSHLENLQ QVPTSELHEQ VTLSYGMFEN KRNAVHVKGP FSVEADPSRF RSIHCHLYPD TPWCPRTAIF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3955
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol