Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGALS8 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | LGALS8 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The ED50 for this effect is 5–10ug/ml. Measured by its ability to agglutinate human red blood cells corresponding to a specific activity of 100-200IU/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15905118
|
enQuireBio™
QP10770-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15985108
|
enQuireBio™
QP10770-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15995108
|
enQuireBio™
QP10770-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
LGALS8 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMLSLNNLQN IIYNPVIPFV GTIPDQLDPG TLIVIRGHVP SDADRFQVDL QNGSSMKPRA DVAFHFNPRF KRAGCIVCNT LINEKWGREE ITYDTPFKRE KSFEIVIMVL KDKFQVAVNG KHTLLYGHRI GPEKIDTLGI YGKVNIHSIG FSFSSDLQST QASSLELTEI SRENVPKSGT PQLRLPFAAR LNTPMGPGRT VVVKGEVNAN AKSFNVDLLA GKSKDIALHL NPRLNIKAFV RNSFLQESWG EEERNITSFP FSPGMYFEMI IYCDVREFKV AVNGVHSLEY KHRFKELSSI DTLEINGDIH LLEVRSW | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 for this effect is 5–10ug/ml. Measured by its ability to agglutinate human red blood cells corresponding to a specific activity of 100-200IU/mg. | |
Human | |
His | |
The Galectin-8 His tag 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |