Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lipoyl synthase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lipoyl synthase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001265519.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 11019 |
Nome | Lipoyl synthase, mitochondrial Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16012360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16032360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16022360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16052360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001265519.1 | |
Lipoyl synthase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11019 | |
Research Use Only | |
LIAS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LSSLPDKKKE LLQNGPDLQD FVSGDLADRS TWDEYKGNLK RQKGERLRLP PWLKTEIPMG KNYNKLKNTL RNLNLHTVCE EARCPNIGEC WGGGEYATAT ATIMLMGDTC TRGCRFCSVK TARNPPPLDA SEPYNTAKAI AEWGLDYVVL TSVDRDDMPD GGAEHIAKTV SYLKERNPKI LVECLTPDFR GDLKAIEKVA LSGLDVYAHN VETVPELQSK VRDPRANFDQ SLRVLKHAKK VQPDVISKTS IMLGLGENDE QVYATMKALR EADVDCLTLG QYMQPTRRHL KVEEYITPEK FKYWEKVGNE LGFHYTASGP LVRSSYKAGE FFLKNLVAKR KTKDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |