Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mammaglobin-A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mammaglobin-A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7590-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16079600
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002402.1
Mammaglobin-A Protein
Research Use Only
SCGB2A2
Recombinant Protein
E. coli
GSGCPLLENV ISKTINPQVS KTEYKELLQE FIDDNATTNA IDELKECFLN QTDETLSNVE VFMQLIYDSS LCDLF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4250
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol