Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mannan-binding lectin serine protease 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mannan-binding lectin serine protease 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001027019.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5648 |
Nome | Mannan-binding lectin serine protease 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16022650
|
enQuireBio™
QP6347-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062650
|
enQuireBio™
QP6347-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16032650
|
enQuireBio™
QP6347-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16052650
|
enQuireBio™
QP6347-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072650
|
enQuireBio™
QP6347-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042650
|
enQuireBio™
QP6347-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001027019.1 | |
Mannan-binding lectin serine protease 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5648 | |
Research Use Only | |
MASP1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
HTVELNNMFG QIQSPGYPDS YPSDSEVTWN ITVPDGFRIK LYFMHFNLES SYLCEYDYVK VETEDQVLAT FCGRETTDTE QTPGQEVVLS PGSFMSITFR SDFSNEERFT GFDAHYMAVD VDECKEREDE ELSCDHYCHN YIGGYYCSCR FGYILHTDNR TCRVECSDNL FTQRTGVITS PDFPNPYPKS SECLYTIELE EGFMVNLQFE DIFDIEDHPE VPCPYDYIKI KVGPKVLGPF CGEKAPEPIS TQSHSVLILF HSDNSGENRG WRLSYRAAGN ECPELQPPVH GKIEPSQAKY FFKDQVLVSC DTGYKVLKDN VEMDTFQIEC LKDGTWSNKI PTCKIVDCRA PGELEHGLIT FSTRNNLTTY KSEIKYSCQE PYYKMLNNNT GIYTCSAQGV WMNKVLGRSL PTCLPVCGLP KFSRKLMARI FNGRPAQKGT TPWIAMLSHL NGQPFCGGSL LGSSWIVTAA HCLHQSLDPE DPTLRDSDLL SPSDFKIILG KHWRLRSDEN EQHLGVKHTT LHPQYDPNTF ENDVALVELL ESPVLNAFVM PICLPEGPQQ EGAMVIVSGW GKQFLQRFPE TLMEIEIPIV DHSTCQKAYA PLKKKVTRDM ICAGEKEGGK DACAGDSGGP MVTLNRERGQ WYLVGTVSWG DDCGKKDRYG VYSYIHHNKD WIQRVTGVRN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |