Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Meteorin-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Meteorin-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001004431.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 284207 |
Nome | Meteorin-like Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16050401
|
enQuireBio™
QP7719-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16090401
|
enQuireBio™
QP7719-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060401
|
enQuireBio™
QP7719-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080401
|
enQuireBio™
QP7719-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000411
|
enQuireBio™
QP7719-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070401
|
enQuireBio™
QP7719-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001004431.1 | |
Meteorin-like Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
284207 | |
Research Use Only | |
METRNL | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QYSSDRCSWK GSGLTHEAHR KEVEQVYLRC AAGAVEWMYP TGALIVNLRP NTFSPARHLT VCIRSFTDSS GANIYLEKTG ELRLLVPDGD GRPGRVQCFG LEQGGLFVEA TPQQDIGRRT TGFQYELVRR HRASDLHELS APCRPCSDTE VLLAVCTSDF AVRGSIQQVT HEPERQDSAI HLRVSRLYRQ KSRVFEPVPE GDGHWQGRVR TLLECGVRPG HGDFLFTGHM HFGEARLGCA PRFKDFQRMY RDAQERGLNP CEVGTD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |