Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial ornithine transporter 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2840.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_055067.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 10166 |
Nome | Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16053871
|
enQuireBio™
QP8300-EC-100UG |
100 μg |
655.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16073871
|
enQuireBio™
QP8300-EC-1MG |
1 mg |
2840.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16063871
|
enQuireBio™
QP8300-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16083871
|
enQuireBio™
QP8300-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16093871
|
enQuireBio™
QP8300-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16003881
|
enQuireBio™
QP8300-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_055067.1 | |
Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10166 | |
Research Use Only | |
SLC25A15 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKSNPAIQAA IDLTAGAAGG TACVLTGQPF DTMKVKMQTF PDLYRGLTDC CLKTYSQVGF RGFYKGTSPA LIANIAENSV LFMCYGFCQQ VVRKVAGLDK QAKLSDLQNA AAGSFASAFA ALVLCPTELV KCRLQTMYEM ETSGKIAKSQ NTVWSVIKSI LRKDGPLGFY HGLSSTLLRE VPGYFFFFGG YELSRSFFAS GRSKDELGPV PLMLSGGVGG ICLWLAVYPV DCIKSRIQVL SMSGKQAGFI RTFINVVKNE GITALYSGLK PTMIRAFPAN GALFLAYEYS RKLMMNQLEA Y | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |