Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitogen-activated protein kinase 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitogen-activated protein kinase 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002739.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5597 |
Nome | Mitogen-activated protein kinase 6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16042600
|
enQuireBio™
QP6341-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062600
|
enQuireBio™
QP6341-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16052600
|
enQuireBio™
QP6341-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072600
|
enQuireBio™
QP6341-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082600
|
enQuireBio™
QP6341-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092600
|
enQuireBio™
QP6341-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002739.1 | |
Mitogen-activated protein kinase 6 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5597 | |
Research Use Only | |
MAPK6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEKFESLMN IHGFDLGSRY MDLKPLGCGG NGLVFSAVDN DCDKRVAIKK IVLTDPQSVK HALREIKIIR RLDHDNIVKV FEILGPSGSQ LTDDVGSLTE LNSVYIVQEY METDLANVLE QGPLLEEHAR LFMYQLLRGL KYIHSANVLH RDLKPANLFI NTEDLVLKIG DFGLARIMDP HYSHKGHLSE GLVTKWYRSP RLLLSPNNYT KAIDMWAAGC IFAEMLTGKT LFAGAHELEQ MQLILESIPV VHEEDRQELL SVIPVYIRND MTEPHKPLTQ LLPGISREAL DFLEQILTFS PMDRLTAEEA LSHPYMSIYS FPMDEPISSH PFHIEDEVDD ILLMDETHSH IYNWERYHDC QFSEHDWPVH NNFDIDEVQL DPRALSDVTD EEEVQVDPRK YLDGDREKYL EDPAFDTNYS TEPCWQYSDH HENKYCDLEC SHTCNYKTRS SSYLDNLVWR ESEVNHYYEP KLIIDLSNWK EQSKEKSDKK GKSKCERNGL VKAQIALEEA SQQLAGKERE KNQGFDFDSF IAGTIQLSSQ HEPTDVVDKL NDLNSSVSQL ELKSLISKSV SQEKQEKGMA NLAQLEALYQ SSWDSQFVSG GEDCFFINQF CEVRKDEQVE KENTYTSYLD KFFSRKEDTE MLETEPVEDG KLGERGHEEG FLNNSGEFLF NKQLESIGIP QFHSPVGSPL KSIQATLTPS AMKSSPQIPH QTYSSILKHL N | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |