Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP-9 / CLG4B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MMP-9 / CLG4B, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004985.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4318 |
Nome | MMP-9 / CLG4B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16018001
|
enQuireBio™
QP9281-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058001
|
enQuireBio™
QP9281-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16028001
|
enQuireBio™
QP9281-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16048001
|
enQuireBio™
QP9281-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068001
|
enQuireBio™
QP9281-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038001
|
enQuireBio™
QP9281-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_004985.2 | |
MMP-9 / CLG4B Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4318 | |
Research Use Only | |
MMP9 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FQTFEGDLKW HHHNITYWIQ NYSEDLPRAV IDDAFARAFA LWSAVTPLTF TRVYSRDADI VIQFGVAEHG DGYPFDGKDG LLAHAFPPGP GIQGDAHFDD DELWSLGKGV VVPTRFGNAD GAACHFPFIF EGRSYSACTT DGRSDGLPWC STTANYDTDD RFGFCPSERL YTQDGNADGK PCQFPFIFQG QSYSACTTDG RSDGYRWCAT TANYDRDKLF GFCPTRADST VMGGNSAGEL CVFPFTFLGK EYSTCTSEGR GDGRLWCATT SNFDSDKKWG FCPDQGYSLF LVAAHEFGHA LGLDHSSVPE ALMYPMYRFT EGPPLHKDDV NGIRHLYGPR PEPEPRPPTT TTPQPTAPPT VCPTGPPTVH PSERPTAGPT GPPSAGPTGP PTAGPSTATT VPLSPVDDAC NVNIFDAIAE IGNQLYLFKD GKYWRFSEGR GSRPQGPFLI ADKWPALPRK LDSVFEERLS KKLFFFSGRQ VWVYTGASVL GPRRLDKLGL GADVAQVTGA LRSGRGKMLL FSGRRLWRFD VKAQMVDPRS ASEVDRMFPG VPLDTHDVFQ YREKAYFCQD RFYWRVSSRS ELNQVDQVGY VTYDILQCPE D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |