Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N-acetyl-D-glucosamine kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-acetyl-D-glucosamine kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_060037.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 55577 |
Nome | N-acetyl-D-glucosamine kinase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093171
|
enQuireBio™
QP8192-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013181
|
enQuireBio™
QP8192-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003181
|
enQuireBio™
QP8192-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023181
|
enQuireBio™
QP8192-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033181
|
enQuireBio™
QP8192-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043181
|
enQuireBio™
QP8192-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_060037.3 | |
N-acetyl-D-glucosamine kinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55577 | |
Research Use Only | |
NAGK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAIYGGVEGG GTRSEVLLVS EDGKILAEAD GLSTNHWLIG TDKCVERINE MVNRAKRKAG VDPLVPLRSL GLSLSGGDQE DAGRILIEEL RDRFPYLSES YLITTDAAGS IATATPDGGV VLISGTGSNC RLINPDGSES GCGGWGHMMG DEGSAYWIAH QAVKIVFDSI DNLEAAPHDI GYVKQAMFHY FQVPDRLGIL THLYRDFDKC RFAGFCRKIA EGAQQGDPLS RYIFRKAGEM LGRHIVAVLP EIDPVLFQGK IGLPILCVGS VWKSWELLKE GFLLALTQGR EIQAQNFFSS FTLMKLRHSS ALGGASLGAR HIGHLLPMDY SANAIAFYSY TFS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |