Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_443122.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 114770 |
Nome | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16051771
|
enQuireBio™
QP7947-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071771
|
enQuireBio™
QP7947-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16061771
|
enQuireBio™
QP7947-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081771
|
enQuireBio™
QP7947-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091771
|
enQuireBio™
QP7947-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001781
|
enQuireBio™
QP7947-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_443122.3 | |
N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
114770 | |
Research Use Only | |
PGLYRP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SLPLLMDSVI QALAELEQKV PAAKTRHTAS AWLMSAPNSG PHNRLYHFLL GAWSLNATEL DPCPLSPELL GLTKEVARHD VREGKEYGVV LAPDGSTVAV EPLLAGLEAG LQGRRVINLP LDSMAAPWET GDTFPDVVAI APDVRATSSP GLRDGSPDVT TADIGANTPD ATKGCPDVQA SLPDAKAKSP PTMVDSLLAV TLAGNLGLTF LRGSQTQSHP DLGTEGCWDQ LSAPRTFTLL DPKASLLTMA FLNGALDGVI LGDYLSRTPE PRPSLSHLLS QYYGAGVARD PGFRSNFRRQ NGAALTSASI LAQQVWGTLV LLQRLEPVHL QLQCMSQEQL AQVAANATKE FTEAFLGCPA IHPRCRWGAA PYRGRPKLLQ LPLGFLYVHH TYVPAPPCTD FTRCAANMRS MQRYHQDTQG WGDIGYSFVV GSDGYVYEGR GWHWVGAHTL GHNSRGFGVA IVGNYTAALP TEAALRTVRD TLPSCAVRAG LLRPDYALLG HRQLVRTDCP GDALFDLLRT WPHFTATVKP RPARSVSKRS RREPPPRTLP ATDLQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |