Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFS5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8422-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16034531
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001171908.1
NDUFS5 Protein
Research Use Only
NDUFS5
Recombinant Protein
E. coli
PFLDIQKRFG LNIDRWLTIQ SGEQPYKMAG RCHAFEKEWI ECAHGIGYTR AEKECKIEYD DFVECLLRQK TMRRAGTIRK QRDKLIKEGK YTPPPHHIGK GEPRP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4725
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol