Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFASC / Neurofascin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NFASC / Neurofascin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6416-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16033160
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001005388.2
NFASC / Neurofascin Protein
Research Use Only
NFASC
Recombinant Protein
E. coli
KRSRGGKYPV REKKDVPLGP EDPKEEDGSF DYSDEDNKPL QGSQTSLDGT IKQQESDDSL VDYGEGGEGQ FNEDGSFIGQ YTVKKDKEET EGNESSEATS PVNAIYSLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23114
500 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol