Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nicotinate phosphoribosyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nicotinate phosphoribosyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001273758.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 93100 |
Nome | Nicotinate phosphoribosyltransferase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16023070
|
enQuireBio™
QP6403-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16063070
|
enQuireBio™
QP6403-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033070
|
enQuireBio™
QP6403-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053070
|
enQuireBio™
QP6403-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073070
|
enQuireBio™
QP6403-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043070
|
enQuireBio™
QP6403-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001273758.1 | |
Nicotinate phosphoribosyltransferase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
93100 | |
Research Use Only | |
NAPRT1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MLAPAAGEGP GVDLAAKAQV WLEQVCAHLG LGVQEPHPGE RAAFVAYALA FPRAFQGLLD TYSVWRSGLP NFLAVALALG ELGYRAVGVR LDSGDLLQQA QEIRKVFRAA AAQFQVPWLE SVLIVVSNNI DEEALARLAQ EGSEVNVIGI GTSVVTCPQQ PSLGGVYKLV AVGGQPRMKL TEDPEKQTLP GSKAAFRLLG SDGSPLMDML QLAEEPVPQA GQELRVWPPG AQEPCTVRPA QVEPLLRLCL QQGQLCEPLP SLAESRALAQ LSLSRLSPEH RRLRSPAQYQ VVLSERLQAL VNSLCAGQSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |