Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NR1I3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NR1I3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001070937.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9970 |
Nome | NR1I3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16049660
|
enQuireBio™
QP7599-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16069660
|
enQuireBio™
QP7599-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16059660
|
enQuireBio™
QP7599-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079660
|
enQuireBio™
QP7599-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16089660
|
enQuireBio™
QP7599-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16099660
|
enQuireBio™
QP7599-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001070937.1 | |
NR1I3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9970 | |
Research Use Only | |
NR1I3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASREDELRNC VVCGDQATGY HFNALTCEGC KGFFRRTVSK SIGPTCPFAG SCEVSKTQRR HCPACRLQKC LDAGMRKDMI LSAEALALRR AKQAQRRAQQ TPVQLSKEQE ELIRTLLGAH TRHMGTMFEQ FVQFRPPAHL FIHHQPLPTL APVLPLVTHF ADINTFMVLQ VIKFTKDLPV FRSLPIEDQI SLLKGAAVEI CHIVLNTTFC LQTQNFLCGP LRYTIEDGAR VSPTVGFQVE FLELLFHFHG TLRKLQLQEP EYVLLAAMAL FSPDRPGVTQ RDEIDQLQEE MALTLQSYIK GQQRRPRDRF LYAKLLGLLA ELRSINEAYG YQIQHIQGLS AMMPLLQEIC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |