Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001188254.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5174 |
Nome | PDZK1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16020311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16040311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16030311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16050311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001188254.1 | |
PDZK1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5174 | |
Research Use Only | |
PDZK1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTSTFNPREC KLSKQEGQNY GFFLRIEKDT EGHLVRVVEK CSPAEKAGLQ DGDRVLRING VFVDKEEHMQ VVDLVRKSGN SVTLLVLDGD SYEKAVKTRV DLKELGQSQK EQGLSDNILS PVMNGGVQTW TQPRLCYLVK EGGSYGFSLK TVQGKKGVYM TDITPQGVAM RAGVLADDHL IEVNGENVED ASHEEVVEKV KKSGSRVMFL LVDKETDKRH VEQKIQFKRE TASLKLLPHQ PRIVEMKKGS NGYGFYLRAG SEQKGQIIKD IDSGSPAEEA GLKNNDLVVA VNGESVETLD HDSVVEMIRK GGDQTSLLVV DKETDNMYRL AHFSPFLYYQ SQELPNGSVK EAPAPTPTSL EVSSPPDTTE EVDHKPKLCR LAKGENGYGF HLNAIRGLPG SFIKEVQKGG PADLAGLEDE DVIIEVNGVN VLDEPYEKVV DRIQSSGKNV TLLVCGKKAY DYFQAKKIPI VSSLADPLDT PPDSKEGIVV ESNHDSHMAK ERAHSTASHS SSNSEDTEM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |