Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome subunit beta type-10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome subunit beta type-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6544-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16084050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002792.1
Proteasome subunit beta type-10 Protein
Research Use Only
PSMB10
Recombinant Protein
E. coli
TTIAGLVFQD GVILGADTRA TNDSVVADKS CEKIHFIAPK IYCCGAGVAA DAEMTTRMVA SKMELHALST GREPRVATVT RILRQTLFRY QGHVGASLIV GGVDLTGPQL YGVHPHGSYS RLPFTALGSG QDAALAVLED RFQPNMTLEA AQGLLVEAVT AGILGDLGSG GNVDACVITK TGAKLLRTLS SPTEPVKRSG RYHFVPGTTA VLTQTVKPLT LELVEETVQA MEVE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5699
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol