Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protoporphyrinogen oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protoporphyrinogen oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000300.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5498 |
Nome | Protoporphyrinogen oxidase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16003890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16023890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000300.1 | |
Protoporphyrinogen oxidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5498 | |
Research Use Only | |
PPOX | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGRTVVVLGG GISGLAASYH LSRAPCPPKV VLVESSERLG GWIRSVRGPN GAIFELGPRG IRPAGALGAR TLLLVSELGL DSEVLPVRGD HPAAQNRFLY VGGALHALPT GLRGLLRPSP PFSKPLFWAG LRELTKPRGK EPDETVHSFA QRRLGPEVAS LAMDSLCRGV FAGNSRELSI RSCFPSLFQA EQTHRSILLG LLLGAGRTPQ PDSALIRQAL AERWSQWSLR GGLEMLPQAL ETHLTSRGVS VLRGQPVCGL SLQAEGRWKV SLRDSSLEAD HVISAIPASV LSELLPAEAA PLARALSAIT AVSVAVVNLQ YQGAHLPVQG FGHLVPSSED PGVLGIVYDS VAFPEQDGSP PGLRVTVMLG GSWLQTLEAS GCVLSQELFQ QRAQEAAATQ LGLKEMPSHC LVHLHKNCIP QYTLGHWQKL ESARQFLTAH RLPLTLAGAS YEGVAVNDCI ESGRQAAVSV LGTEPNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |