Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPN5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6554-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16064110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001035059.1
PTPN5 Protein
Research Use Only
PTPN5
Recombinant Protein
E. coli
LQAEFFEIPM NFVDPKEYDI PGLVRKNRYK TILPNPHSRV CLTSPDPDDP LSSYINANYI RGYGGEEKVY IATQGPIVST VADFWRMVWQ EHTPIIVMIT NIEEMNEKCT EYWPEEQVAY DGVEITVQKV IHTEDYRLRL ISLKSGTEER GLKHYWFTSW PDQKTPDRAP PLLHLVREVE EAAQQEGPHC APIIVHCSAG IGRTGCFIAT SICCQQLRQE GVVDILKTTC QLRQDRGGMI QTCEQYQFVH HVMSLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84867
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol