Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine protease 23 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine protease 23, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001280107.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 11098 |
Nome | Serine protease 23 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16054020
|
enQuireBio™
QP6538-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16074020
|
enQuireBio™
QP6538-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16064020
|
enQuireBio™
QP6538-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16084020
|
enQuireBio™
QP6538-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16094020
|
enQuireBio™
QP6538-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16004030
|
enQuireBio™
QP6538-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001280107.1 | |
Serine protease 23 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11098 | |
Research Use Only | |
PRSS23 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QVSPYSAPWK PTWPAYRLPV VLPQSTLNLA KPDFGAEAKL EVSSSCGPQC HKGTPLPTYE EAKQYLSYET LYANGSRTET QVGIYILSSS GDGAQHRDSG SSGKSRRKRQ IYGYDSRFSI FGKDFLLNYP FSTSVKLSTG CTGTLVAEKH VLTAAHCIHD GKTYVKGTQK LRVGFLKPKF KDGGRGANDS TSAMPEQMKF QWIRVKRTHV PKGWIKGNAN DIGMDYDYAL LELKKPHKRK FMKIGVSPPA KQLPGGRIHF SGYDNDRPGN LVYRFCDVKD ETYDLLYQQC DAQPGASGSG VYVRMWKRQQ QKWERKIIGI FSGHQWVDMN GSPQDFNVAV RITPLKYAQI CYWIKGNYLD CREG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |