missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SERPIND1 Protein

A cDNA sequence encoding the SERPIND1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13465-1mg

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15993649

  • 4090.00€ / 1mg
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

SERPIND1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDFHKENT VTNDWIPEGE EDDDYLDLEK IFSEDDDYID IVDSLSVSPT DSDVSAGNIL QLFHGKSRIQ RLNILNAKFA FNLYRVLKDQ VNTFDNIFIA PVGISTAMGM ISLGLKGETH EQVHSILHFK DFVNASSKYE ITTIHNLFRK LTHRLFRRNF GYTLRSVNDL YIQKQFPILL DFKTKVREYY FAEAQIADFS DPAFISKTNN HIMKLTKGLI KDALENIDPA TQMMILNCIY FKGSWVNKFP VEMTHNHNFR LNEREVVKVS MMQTKGNFLA ANDQELDCDI LQLEYVGGIS MLIVVPHKMS GMKTLEAQLT PRVVERWQKS MTNRTREVLL PKFKLEKNYN LVESLKLMGI RMLFDKNGNM AGISDQRIAI DLFKHQGTIT VNEEGTQATT VTTVGFMPLS TQVRFTVDRP FLFLIYEHRT SCLLFMGRVA NPSRS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SERPIND1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali