Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell surface glycoprotein CD1c Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell surface glycoprotein CD1c, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001756.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 911 |
Nome | T-cell surface glycoprotein CD1c Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15947719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15967719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15977719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15987719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15997719
|
enQuireBio™
QP5783-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001756.2 | |
T-cell surface glycoprotein CD1c Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
911 | |
Research Use Only | |
CD1C | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NADASQEHVS FHVIQIFSFV NQSWARGQGS GWLDELQTHG WDSESGTIIF LHNWSKGNFS NEELSDLELL FRFYLFGLTR EIQDHASQDY SKYPFEVQVK AGCELHSGKS PEGFFQVAFN GLDLLSFQNT TWVPSPGCGS LAQSVCHLLN HQYEGVTETV YNLIRSTCPR FLLGLLDAGK MYVHRQVRPE AWLSSRPSLG SGQLLLVCHA SGFYPKPVWV TWMRNEQEQL GTKHGDILPN ADGTWYLQVI LEVASEEPAG LSCRVRHSSL GGQDIILYWG HHFSM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |