Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIM16 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIM16, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8280-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16043741
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_057153.8
TIM16 Protein
Research Use Only
PAM16
Recombinant Protein
E. coli
MAKYLAQIIV MGVQVVGRAF ARALRQEFAA SRAAADARGR AGHRSAAASN LSGLSLQEAQ QILNVSKLSP EEVQKNYEHL FKVNDKSVGG SFYLQSKVVR AKERLDEELK IQAQEDREKG QMPHT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51025
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol