Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Titin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Titin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8823-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16036671
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001243779.1
Titin Protein
Research Use Only
TTN
Recombinant Protein
E. coli
VGSSICSARV TLREPPSFIK KIESTSSLRG GTAAFQATLK GSLPITVTWL KDSDEITEDD NIRMTFENNV ASLYLSGIEV KHDGKYVCQA KNDAGIQRCS ALLSVKEPAT ITEEAVSIDV TQGDPATLQV KFSGTKEITA KWFKDGQELT LGSKYKISVT DTVSILKIIS TEKKDSGEYT FEVQNDVGRS SCKARINVLD LIIPPSF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7273
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol