Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein
A DNA sequence encoding the Human TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001056.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 7132 |
Nome | TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943668
|
enQuireBio™
QP10374-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923668
|
enQuireBio™
QP10374-EC-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15913668
|
enQuireBio™
QP10374-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933668
|
enQuireBio™
QP10374-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001056.1 | |
TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IYPSGVIGLV PHLGDREKRD SVCPQGKYIH PQNNSICCTK CHKGTYLYND CPGPGQDTDC RECESGSFTA SENHLRHCLS CSKCRKEMGQ VEISSCTVDR DTVCGCRKNQ YRHYWSENLF QCFNCSLCLN GTVHLSCQEK QNTVCTCHAG FFLRENECVS CSNCKKSLEC TKLCLPQIEN VKGTEDSGTT | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
7132 | |
Research Use Only | |
TNFRSF1A | |
The ED50 as determined by its ability to inhibit the TNF-alpha mediated cytotoxicity in the L-929 cells is less than 0.05 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 2 M 104 IU/mg in the presence of 0.25 ng/mL of rHuTNF-alpha. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |