Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription activator BRG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription activator BRG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001122316.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 6597 |
Nome | Transcription activator BRG1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16028261
|
enQuireBio™
QP9406-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068261
|
enQuireBio™
QP9406-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16038261
|
enQuireBio™
QP9406-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16058261
|
enQuireBio™
QP9406-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078261
|
enQuireBio™
QP9406-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16048261
|
enQuireBio™
QP9406-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001122316.1 | |
Transcription activator BRG1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6597 | |
Research Use Only | |
SMARCA4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EVDARHIIEN AKQDVDDEYG VSQALARGLQ SYYAVAHAVT ERVDKQSALM VNGVLKQYQI KGLEWLVSLY NNNLNGILAD EMGLGKTIQT IALITYLMEH KRINGPFLII VPLSTLSNWA YEFDKWAPSV VKVSYKGSPA ARRAFVPQLR SGKFNVLLTT YEYIIKDKHI LAKIRWKYMI VDEGHRMKNH HCKLTQVLNT HYVAPRRLLL TGTPLQNKLP ELWALLNFLL PTIFKSCSTF EQWFNAPFAM TGEKVDLNEE ETILIIRRLH KVLRPFLLRR LKKEVEAQLP EKVEYVIKCD MSALQRVLYR HMQAKGVLLT DGSEKDKKGK GGTKTLMNTI MQLRKICNHP YMFQHIEESF SEHLGFTGGI VQGLDLYRAS GKFELLDRIL PKLRATNHKV LLFCQMTSLM TIMEDYFAYR GFKYLRLDGT TKAEDRGMLL KTFNEPGSEY FIFLLSTRAG GLGLNLQSAD TVIIFDSDWN PHQDLQAQDR AHRIGQQNEV RVLRLCTVNS VEEKILAAAK YKLNVDQKVI QAGMFDQKSS SHERRAF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |