Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPF0568 protein C14orf166 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UPF0568 protein C14orf166, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_057123.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 51637 |
Nome | UPF0568 protein C14orf166 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16033711
|
enQuireBio™
QP8275-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16053711
|
enQuireBio™
QP8275-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16043711
|
enQuireBio™
QP8275-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063711
|
enQuireBio™
QP8275-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073711
|
enQuireBio™
QP8275-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16083711
|
enQuireBio™
QP8275-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_057123.1 | |
UPF0568 protein C14orf166 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51637 | |
Research Use Only | |
C14orf166 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFRRKLTALD YHNPAGFNCK DETEFRNFIV WLEDQKIRHY KIEDRGNLRN IHSSDWPKFF EKYLRDVNCP FKIQDRQEAI DWLLGLAVRL EYGDNAEKYK DLVPDNSKTA DNATKNAEPL INLDVNNPDF KAGVMALANL LQIQRHDDYL VMLKAIRILV QERLTQDAVA KANQTKEGLP VALDKHILGF DTGDAVLNEA AQILRLLHIE ELRELQTKIN EAIVAVQAII ADPKTDHRLG KVGR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |